O8389
Anti-Oct 3/4 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-OTF3/OTF4, Anti-Octamer-binding transcription factor 3/4, Anti-POU class 5 homeobox 1, Anti-POU5F1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100-1:250
western blot: 1:500-1:1,000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research pathology
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... POU5F1(5460)
mouse ... Pou5f1(18999)
rat ... Pou5f1(294562)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable