Wichtige Dokumente
PHL80471
7-Hydroxyaristolochiasäure I
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
7-Hydroxyaristolochiasäure A, Aristolochisäure VIIa
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=CC=C2C(C=C([N+]([O-])=O)C3=C(C(O)=O)C=C(OCO4)C4=C32)=C1OC
InChI
1S/C17H11NO8/c1-24-15-8-4-10(18(22)23)13-9(17(20)21)5-12-16(26-6-25-12)14(13)7(8)2-3-11(15)19/h2-5,19H,6H2,1H3,(H,20,21)
InChIKey
UCLGCTLOEZZSLA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL80471-5MG |