Wichtige Dokumente
PHL80430
Dihydrokaempferol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(+)-Aromadendrol, (+)-Dihydrokaempferol, (2R,3R)-3,4′,5,7-Tetrahydroxy-flavanon, (2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-on, Aromadendrin, Katuranin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C15H12O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,14-18,20H/t14-,15+/m0/s1
InChIKey
PADQINQHPQKXNL-LSDHHAIUSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)