G006410
GC Analysis of 1,3-Dimethylamylamine (DMAA) Enantiomers (N-Pentafluoropropionyl Derivatives) on Astec® CHIRALDEX™ G-DM, 30 ºC Oven Temp.
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: Astec CHIRALDEX G-DM, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm particles (77033AST)
oven: 30 °C (isothermal)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 1 mL/min, constant
injection: 1.0 μL 100:1 split
Anwendung(en)
clinical
food and beverages
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Komponente der mobilen Phase
Standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)