93909
1,3-Dimethylamylamin
analytical standard
Synonym(e):
1,3-Dimethylpentanamin, 1,3-Dimethylpentylamin, 4-Methyl-2-hexanamine, Methylhexanamin, NSC 1106
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.417-1.419
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
InChI
1S/C7H17N/c1-4-6(2)5-7(3)8/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3
InChIKey
YAHRDLICUYEDAU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
43.9 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?