Merck
G004524
HPLC Analysis of Carnitine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium acetate, pH 6; [B] methanol; (25:75, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+)-MS (m/z = 162)
injection: 5 μL
sample: 1 μg/mL in mobile phase
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analyt
Beschreibung
    (±)-Carnitine hydrochloride, ≥98% (TLC)
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)