ERMBF411G
Mais GVO Standard ERM-BF411
ERM®, certified reference material, 100% Bt-176, for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR
Synonym(e):
GVO Standard ERM-BF411, Mais Bt-176
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR
Qualitätsniveau
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
food and beverages
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
ERMBF411G
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)