ERMBF443E
Sojabohne GMB151
nominal 10% GMO, ERM®, certified reference material
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
nominal 10% GMO
Qualitätsniveau
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
food and beverages
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
For more information please click on the below product number:
ERMBF443E
ERMBF443E
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)