Celite® Analytical Filter Aid II (CAFA II) Inorganic Adsorbent
SLE ion exchange
Synonym(e):
CAFA II 100g (Celite® Analytical Filter Aid II)
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Diatomeenerde, calciniert,
Verpackung
pkg of 1 × 1 kg (11486-U)
pkg of 1 × 100 g (11484-U)
pkg of 1 × 500 g (11485-U)
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
Silica
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)