Wichtige Dokumente
1.04732
Methanol
tested for EPA533 and EPA537.1 PFAS Methods LiChrosolv®
Synonym(e):
Methylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.11 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Beschreibung
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
725 °F
Expl.-Gr.
36 %
dilution
(for PFAS testing)
Brechungsindex
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−98 °C (lit.)
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Eignung
suitable for UHPLC-MS
SMILES String
CO
Anwendung(en)
PFAS testing
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
PFAS testing features:
- QC Batch tested 29 PFAS analytes according to EPA 533 (25 analytes) and EPA 537.1 (18 analytes)
- Lot to lot consistency: Multiple batches validated by a third-party accredited testing laboratory and internal laboratories
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Lowest impurity profile for Interference free baseline
- Borosilicate glass bottles minimize contamination with metal ions
- Lowest levels of trace metal impurities: for minimized metal ion adduct formation <5ppb
- Microfiltration through 0.2 μm filter
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)