Merck
80312
Supelco
Perfluortetradecansäure
analytical standard
Synonym(e):
PFAS
About This Item
Lineare Formel:
CF3(CF2)12CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
714.11
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
Assay
≥96.0% (GC)
96.0-104.0% (T)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
bp
270 °C/740 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
130-135 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C14HF27O2/c15-2(16,1(42)43)3(17,18)4(19,20)5(21,22)6(23,24)7(25,26)8(27,28)9(29,30)10(31,32)11(33,34)12(35,36)13(37,38)14(39,40)41/h(H,42,43)
InChIKey
RUDINRUXCKIXAJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Perfluorotetradecanoic acid belongs to the class of perfluorinated compounds, which are found to be persistent in the environment with bioaccumulative potential. It is used in various commercial applications, including firefighting foams, detergents, insecticides, paper, food containers, as well as to produce photographic films and manufacture fat- and wate-resistant fabrics, etc.
Anwendung
Perfluorotetradecanoic acid may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in water samples and Anguilla anguilla using high-performance liquid chromatography technique.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Detection of perfluoroalkyl acids and sulphonates in Italian eel samples by HPLC-HRMS Orbitrap
Chiesa ML, et al.
Chemosphere, 193, 358-364 (2018)