Wichtige Dokumente
BP927
Lithocholsäure
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
3α-Hydroxy-5β-cholan-24-säure, 3α-Hydroxy-5β-cholansäure, 5β-Cholan-24-säure-3α-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lithocholic acid
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
mp (Schmelzpunkt)
183-188 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1
InChIKey
SMEROWZSTRWXGI-HVATVPOCSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)