BP843
Allopurinol-Unreinheit C
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
3-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)-1H-pyrazol-4-carboxamid, 5-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)-1H-pyrazol-4-carboxamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
allopurinol
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)