BP870
Allopurinol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol, 4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidin, HPP
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
allopurinol
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1NC=Nc2[nH]ncc12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-1-8-9-4(3)6-2-7-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
InChIKey
OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... XDH(7498)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)