Wichtige Dokumente
BP840
Flunitrazepam
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
5-(2-Fluorphenyl)-1-methyl-7-nitro-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-on, Ro 5-4200
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
flunitrazepam
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1C(=O)CN=C(c2ccccc2F)c3cc(ccc13)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H12FN3O3/c1-19-14-7-6-10(20(22)23)8-12(14)16(18-9-15(19)21)11-4-2-3-5-13(11)17/h2-8H,9H2,1H3
InChIKey
PPTYJKAXVCCBDU-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)