Merck
BP836
Venlafaxin-Unreinheit Standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
Venlafaxin -hydrochlorid, (+/-)-1-[2-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)-ethyl]cyclohexanol-hydrochlorid, Effexor
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H27NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
venlafaxine
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
mixture
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
InChI
1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
InChIKey
QYRYFNHXARDNFZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Venlafaxine impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Venlafaxine Tablets
  • Venlafaxine Prolonged-release Tablets
  • Venlafaxine Prolonged-release Capsules
  • Biochem./physiol. Wirkung
    Venlafaxin ist ein Antidepressivum. Der Mechanismus der antidepressiven Wirkung von Venlafaxin beim Menschen ist mit der Potenzierung der Aktivität der Neurotransmitter im Zentralnervensystem verknüpft. Venlafaxin ist ein wirksamer Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hemmer und ein schwacher Dopamin-Wiederaufnahme-Hemmer. Venlafaxin hat in vitro keine signifikante Wirkung auf Muscarin-, histaminerge oder α-1-adrenerge Rezeptoren. Venlafaxin besitzt keine MAO-Inhibitor-Aktivität.
    Verpackung
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Sonstige Hinweise
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramme
    Environment
    H-Sätze
    Gefahreneinstufungen
    Aquatic Chronic 2
    Lagerklassenschlüssel
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Flammpunkt (°F)
    Not applicable
    Flammpunkt (°C)
    Not applicable
    Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)