Wichtige Dokumente
BP526
2-(2-Hydroxyethyl)-1-Methylpyrrolidin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Methyl-2-pyrrolidinethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
clemastine
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Brechungsindex
n20/D 1.4713 (lit.)
bp
110-112 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1CCCC1CCO
InChI
1S/C7H15NO/c1-8-5-2-3-7(8)4-6-9/h7,9H,2-6H2,1H3
InChIKey
FYVMBPXFPFAECB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)