Wichtige Dokumente
BP525
Clemastin-Fumarat
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
Clemastin -fumarat (Salz)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
API-Familie
clemastine
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN1CCCC1CCOC(C)(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H26ClNO.C4H4O4/c1-21(17-7-4-3-5-8-17,18-10-12-19(22)13-11-18)24-16-14-20-9-6-15-23(20)2;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-5,7-8,10-13,20H,6,9,14-16H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t20-,21-;/m1./s1
InChIKey
PMGQWSIVQFOFOQ-YKVZVUFRSA-N
Angaben zum Gen
human ... HRH1(3269)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)