Wichtige Dokumente
BP273
Oxyclozanid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
2,3,5-Trichlor-N-(3,5-dichlor-2-hydroxyphenyl)-6-hydroxybenzamid, 3,3′,5,5′,6-Pentachlor-2′-hydroxy-salicylanilid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
oxyclozanide
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1NC(=O)c2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C13H6Cl5NO3/c14-4-1-6(16)11(20)8(2-4)19-13(22)9-10(18)5(15)3-7(17)12(9)21/h1-3,20-21H,(H,19,22)
InChIKey
JYWIYHUXVMAGLG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)