BCR301
Mullit (Gitterabstand, andere Parameter)
BCR®, certified reference material
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
general analytical
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
For more information please click on the below product number:
BCR301
BCR301
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)