Merck
98835
Supelco
4-Amino-3-methyl-phenol
analytical standard
Synonym(e):
2-Amino-5-hydroxy-toluol, 4-Amino-m-kresol, 4-Hydroxy-2-methyl-anilin
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H3(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.15
Beilstein:
2078803
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.21
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
176-179 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cc1cc(O)ccc1N
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,8H2,1H3
InChIKey
QGNGOGOOPUYKMC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)