854980-U
Bördelkappen, 11 mm, mit PTFE/Gummiseptum
silver aluminum seal, opening size 5.5 mm, diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, septum (TFE/butyl/red rubber), pkg of × 1000 ea
Synonym(e):
11-mm-Crimp-Kappen mit PTFE/Gummi-Septen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
septum (TFE/butyl/red rubber)
silver aluminum seal
Leistungsmerkmale
closure type crimp seal
Härte
60 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of × 1000 ea
Durchm. × Dicke
11 mm × 1.0 mm
Öffnungsgröße
5.5 mm
Fitting
thread for 11 mm
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
854980-U | 4061833024355 |
854980-SAMPLE-U |