821866
TSKgel® Amide-80 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, carbamoyl phase
Synonym(e):
TSKgel® Amide-80
About This Item
Produktbezeichnung
TSKgel® Amide-80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware
Agentur
suitable for USP L68
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 21866
Parameter
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
200 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
5 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
450 m2/g
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
carbamoyl phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
100 Å
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Vorsäulenkartusche
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)