Merck
821863
TSKgel® Amide-80 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, carbamoyl phase
Synonym(e):
TSKgel® Amide-80 Guard Cartridge, 1.5 cm x 3.2 mm ID, 3 μm, 3pk
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
Produktbezeichnung
TSKgel® Amide-80 Guard Cartridge, phase carbamoyl, L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 3 μm particle size, pkg of 3 ea
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L68
Produktlinie
TSKgel®
Verpackung
pkg of 3 ea
Hersteller/Markenname
Tosoh 21863
Parameter
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
1.5 cm × 3.2 mm
Oberflächenbereich
450 m2/g
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
carbamoyl phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
100 Å
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
Allgemeine Beschreibung
Guard Cartridge for 4.6mmID TSKgel Amide-80 columns, 3μm, 3pk
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
Physikalische Form
Shipped in 85% acetonitrile - 15% water.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)