Merck
82039-U
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 20 mm × 2.1 mm, stainless steel
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Hamilton PRP-X100 HPLC Guard Cartridge, 10 μm particle size, L × I.D. 20 mm × 2.1 mm, stainless steel
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 5 ea
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
20 mm × 2.1 mm
Matrix
polymeric particle platform
polymeric
Aktive Matrixgruppe
ammonium ion, quaternary phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
100 Å
Betriebs-pH-Wert
1-14
Trenntechnik
anion exchange
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)