814721
TSKgel® Phenyl-5PW (30) Bulk Media
bottle of 1 L, phase phenyl, 30 μm particle size
Synonym(e):
TSKgel® Phenyl-5PW HIC Bulk Media
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
TSKgel®
Form
slurry
Verpackung
bottle of 1 L
Hersteller/Markenname
Tosoh 14721
Parameter
20 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
phenyl phase
Partikelgröße
30 μm
Betriebs-pH-Wert
1-13
Trenntechnik
hydrophobic interaction (HIC)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
103.1 °F
Flammpunkt (°C)
39.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)