807573
TSKgel® Phenyl-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, Phenyl phase
Synonym(e):
TSKgel® Hydrophobe Interaktion-Säulen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® Phenyl-5PW HPLC-Säule, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materialien
PEEK
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh Phenyl-5PW, 07573
Parameter
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
20 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
7.5 cm × 7.5 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
Phenyl phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
1000 Å
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
hydrophobic interaction (HIC)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
TSKgel Ether-5PW, Phenyl-5PW und Butyl-NPR-Säulen auf Polymerbasis liefern unterschiedliche Hydrophobizität zur Optimierung der Chromatographie. Die Konzentration von Ammoniumsulfat kann durch die Wahl einer sehr hydrophoben Packung (z.B. Butyl) minimiert werden. Wir empfehlen eine Ether-5PW -Säule zur Reinigung stark hydrophober Proteine. Ether-5PW und Phenyl-5PW-Packungen basieren auf TSKgel G5000PW-Harz - 10 μm Partikel mit 1000 Å Poren. Das Butyl-NPR-Packungsmaterial wird aus nicht porösen 2,5 μm-Partikeln hergestellt, die schnelle Analysen ermöglichen. Alle drei Säulentypen können mit 0,2M NaOH gereinigt werden. Ein Scale-up ist mit den entsprechenden Toyopearl-Harzen möglich.
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Anwendung
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..