814475
TOYOPEARL® AF-Chelate-650M Bulk Media
phase IDA, iminodiacetic acid, bottle of 25 mL, 65 μm particle size
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
AF-Chelate-650M
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
liquid
Verpackung
bottle of 25 mL
Hersteller/Markenname
Tosoh TOYOPEARL® AF, 14475
Kennzeichnungsgrad
25-45 μeq/mL ligand density
Parameter
3 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
IDA phase, iminodiacetic acid
Partikelgröße
65 μm
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
affinity
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Spezifikationen
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
103.1 °F
Flammpunkt (°C)
39.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)