Merck
808641
TSKgel® Ether-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, ether phase
Synonym(e):
TSKgel® Ether-5PW HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Produktbezeichnung
TSKgel® Ether-5PW HPLC Column, phase ether, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materialien
stainless steel
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 08641
Parameter
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
20 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
7.5 cm × 7.5 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
ether phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
1000 Å
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
hydrophobic interaction (HIC)
Physikalische Form
Shipped in water.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chromatograms
application for HPLC