807163
TSKgel® DEAE-SW (10 µm) HPLC Columnss
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® DEAE-SW Columns, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware
Produktlinie
TSKgel®
Leistungsmerkmale
counter ion H2PO4-
Hersteller/Markenname
Tosoh 07163
Parameter
0-100% organic solvent
0.05-0.1 M salt concentration (starting buffer)
0.2-0.5 M salt concentration (final buffer)
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
200 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
7.5 cm × 7.5 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Partikelgröße
10 μm
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
anion exchange
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)