803409
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pore size 0.45 μm, pkg of 100 ea
Synonym(e):
Nylon Membrane Filter, 13 mm
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® Hardware and Accessories, pore size 0.45 μm, pkg of 100 ea
Materialien
Nylon
Produktlinie
TSKgel®
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Tosoh 03409
Methode(n)
LPLC: suitable
Porengröße
0.45 μm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)