77184
Elemental Impurities according to ICH Q3D parenteral, Standard 5
TraceCERT®, (in 12% Nitric acid), applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Agentur
according to ICH Q3D
according to Ph. Eur.
according to USP
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
Ag, 15 mg/L
As, 15 mg/L
Cd, 2 mg/L
Co, 5 mg/L
Hg, 3 mg/L
Ni, 20 mg/L
Pb, 5 mg/L
Se, 80 mg/L
Ti, 8 mg/L
V, 10 mg/L
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Konzentration
(in 12% Nitric acid)
Methode(n)
ICP: suitable
Format
multi-component solution
Allgemeine Beschreibung
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search?tab=coa to view certified values, including uncertainty and expiry date
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
For detailed information on our newly launched Elemental Impurity Mixes please check the flyer: Elemental Impurities - Certified Reference Materials for ICH Q3D, USP <232> and Ph.Eur. 5.20
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
WGK
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)