713-1043
Metabolite von 7,12-Dimethylbenz[a]anthracen
application for HPLC
About This Item
Empfohlene Produkte
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: SUPELCOSIL LC-18, 25 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (58298)
mobile phase: [A] methanol:[B] water, (50:50, A:B), 10 min to 100:0 at 2.5% /min
flow rate: 0.8 mL/min
detector: fluorescence
sample: rat liver, 9000 × g supernatant fraction from Aroclor-treated animals
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
environmental
forensics and toxicology
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)