Merck
58970-U
Supelco
SUPELCOSIL LC-18-T (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
LC-18-T-HPLC-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
SUPELCOSIL LC-18-T HPLC-Säule, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
SUPELCOSIL
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
12.3% carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Oberflächendeckung
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
120 Å
Betriebs-pH-Wert
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
SUPELCOSIL LC-18-T-Säulen zeichnen sich durch eine Octadecylsilan-Modifizierung und eine spezielle Oberflächenbehandlung aus, die hervorragende Trennungen von Nucleotiden ermöglichen. Jede Produktionscharge des Packungsmaterials wird mit einem repräsentativen Nucleotid, Adenosindiphosphat (ADP) getestet, um eine gute Peak-Form zu gewährleisten. Mit dieser Phase kann auch die Chromatographie anderer Verbindungen, die zur Bildung von Metallchelatkomplexen tendieren, verbessert werden.
Anwendung
  • A new validated HPLC method for the determination of quercetin: Application to study pharmacokinetics in rats.: In dieser Studie wird die SUPELCOSIL-LC-18-T-HPLC-Säule verwendet, um eine neue HPLC-Methode zur Bestimmung von Quercetin zu entwickeln, wodurch die Fähigkeit, seine Pharmakokinetik in biologischen Proben zu untersuchen, erheblich verbessert wird. Die Forschungsarbeit verbessert nicht nur unser Verständnis für die therapeutische Wirkung von Quercetin, sondern hilft auch bei der Dosisoptimierung, um bessere klinische Ergebnisse zu erzielen. Die robuste Methode gewährleistet genaue und reproduzierbare Ergebnisse, die für den Fortschritt der pharmakologischen Forschung und die Unterstützung der Gesundheitswissenschaften von entscheidender Bedeutung sind (Abdelkawy et al., 2017).
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mattia Quattrocelli et al.
JCI insight, 4(24) (2019-12-20)
In humans, chronic glucocorticoid use is associated with side effects like muscle wasting, obesity, and metabolic syndrome. Intermittent steroid dosing has been proposed in Duchenne Muscular Dystrophy patients to mitigate the side effects seen with daily steroid intake. We evaluated
Khaled S Abdelkawy et al.
Biomedical chromatography : BMC, 31(3) (2016-08-25)
A simple, accurate, and reproducible high-performance liquid chromatography (HPLC) method has been developed and validated for the quantification of quercetin (QR) in rat plasma. The method involves a simple protein precipitation procedure to extract both QR and thymoquinone (TQ), the
Protokolle
Separation of Adenosine 5′-triphosphate disodium salt hydrate, BioXtra, ≥99% (HPLC), from microbial; Adenosine 5′-diphosphate sodium salt, bacterial, ≥95% (HPLC); 2′-Deoxyadenosine 5′-monophosphate, Sigma Grade, 98-100%