Wichtige Dokumente
P3786
Kaliumphosphat
ACS reagent, ≥98%
Synonym(e):
Dikaliumhydrogenphosphat, Dikaliumphosphat, sek.-Kaliumphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Agentur
suitable for SM 5210
Assay
≥98%
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.001% Nitrogen compounds (as N)
≤0.01% Insoluble matter
Verlust
≤1.0% loss on drying, 105°C
pH-Wert
8.5-9.6 (25 °C, 5% in solution)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES String
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?