Merck
60220-M
Sigma-Aldrich
Kaliumphosphat
buffer substance, anhydrous, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.5-100.5%
Synonym(e):
Kaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumphosphat, prim.-Kaliumphosphat
About This Item
Lineare Formel:
KH2PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
anhydrous
puriss. p.a.
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Assay
99.5-100.5%
Form
crystalline
Verunreinigungen
≤0.001% total nitrogen (N)
Verlust
≤0.2% loss on drying, 105 °C
pH-Wert
4.2-4.5 (20 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
bp
>450 °C
mp (Schmelzpunkt)
252.6 °C (lit.)
Dichte
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤15 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
SMILES String
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Einbasisches Kaliumphosphat ist ein lösliches Salz, das als heterogener Katalysator, Additiv, Fungizid, Puffer und Pflanzendünger eingesetzt wird.
Anwendung
Einbasisches Kaliumphosphat kann wie folgt als Katalysator eingesetzt werden:
  • Bei der regioselektiven Monobromierung von Aralkylketonen zur Synthese von monobromierten Ketonen.
  • Zur Synthese von Acridin-1,8-Dionen und Hexahydrochinolinen über eine Reaktion vom Hantzsch-Typ.
Es kann auch als Additiv bei der Oxidation von Alkoholen zu Aldehyden verwendet werden. Die Rolle von KH2PO4 war es, den pH-Wert der Lösung zu regulieren, wodurch die Geschwindigkeit beeinflusst wurde, in der sich die Hyxdroxylradikale bilden. Dadurch wurde die Selektivität der Reaktion verbessert.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)