66978-U
BIOshell A160 Peptide CN (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
product name
BIOshell A160 Peptide CN, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 0.5 cm × 3 mm, pkg of 3 ea
Materialien
stainless steel hardware (column)
Agentur
suitable for USP L10
Beschreibung
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
Produktlinie
BIOshell
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
pkg of 3 ea
Kennzeichnungsgrad
2.2% carbon loading
Parameter
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
0.5 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
90 m2/g
Oberflächendeckung
2.2 μmol/m2
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
cyano phase
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
160 Å
operating pH range
1-8
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)