Merck
66841-U
Supelco
Guard Cartridge Holder for BIOshell Guard Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Materialien
stainless steel holder (guard column)
Qualitätsniveau
Produktlinie
BIOshell
Verpackung
1 ea of
Methode(n)
HPLC: suitable
Allgemeine Beschreibung
This Guard Cartridge Holder can be used with 4.6 mm, 3.0 mm and 2.1 mm ID BIOshell columns.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
BIOshell™ A400 Protein C4 columns contain 3.4 μm particles with 400 Å pores, which are derivatized with dimethylbutyl silane and exhaustively endcapped for optimum protein recovery.