Merck
64756
Supelco
Spezialglassäule
glass coarse frit, PTFE stopcock, inlet joint: SJ, column L × O.D. × I.D. 300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall
Synonym(e):
LC SÄULE 300MM X 10,5MM ID MIT FRITTE, ABSPERRHAHN & SCHLIFF
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Materialien
PTFE stopcock
glass coarse frit
Verbindung
joint: SJ inlet
Methode(n)
LPLC: suitable
Säule L × AD × ID
300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall
Kompatibilität
for use with US EPA Protocol
Leistungsmerkmale und Vorteile
Im US EPA-Protokoll beschrieben - Füllen Sie diese Säulen mit einem geeigneten Adsorbens, um Umweltproben, in denen Sie Pestizide und Schadstoffe bestimmen wollen, zu reinigen oder zu trocknen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)