Merck
64785-U
Supelco
Trocknungssäule mit Reservoir, 100 mm x 19 mm x 60 ml
Reservoir/Drying design
Synonym(e):
Spezial Glassäule
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.52
Methode(n)
LPLC: suitable
Allgemeine Beschreibung
Diese Supelco-Säule (Kat.Nr. 64785-U) entspricht den US EPA-Spezifikationen für das Trocknen von Lösungsmittelextrakten in Verfahren für mittelflüchtige organische Substanzen. Das Vorratsgefäß fasst etwa 60mL Lösungsmittelextrakt - die gesamte Menge einer Extraktion mit dem Scheidetrichter. Das Natriumsulfatbett ist 19mm × 10cm.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)