58989C30
SUPELCOSIL™ LC-NH₂ (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
Synonym(e):
LC-NH₂ HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SUPELCOSIL™ LC-NH2-HPLC-Säule, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L8
Produktlinie
SUPELCOSIL™
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL™
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
3% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Oberflächendeckung
surface coverage 5.1 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
amino phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
120 Å
Betriebs-pH-Wert
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Anwendung
- Development of HPLC-ELSD method for determination of maltodextrin in raw milk: Demonstrates the utility of the SUPELCOSIL LC-NH2 HPLC Column in the food industry, specifically in dairy product analysis. This study highlights the column′s effectiveness in separating and quantifying maltodextrin, a common food additive, using high-performance liquid chromatography (HPLC) with evaporative light scattering detection (ELSD). The method developed is vital for ensuring product quality and adherence to food safety standards (Moraes FS et al., 2017).
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?