58928-U
SUPELCOSIL™ LC-18-S (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
SUPELCOSIL-LC-18-S-Umkehrphasensäule
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SUPELCOSIL™ LC-18-S HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
SUPELCOSIL™
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL™
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
11.0% carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Oberflächendeckung
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
Betriebs-pH-Wert
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Anwendung
- Determination of epoxides by high-performance liquid chromatography following derivatization with N,N-diethyldithiocarbamate.: Diese Studie diskutiert den Einsatz der SUPELCOSIL™-LC-18-S-HPLC-Säule zur Bestimmung von Epoxiden in verschiedenen Proben. Die Forschungsarbeit hebt die Effizienz der Säule bei der Trennung von Epoxid-Derivaten hervor und zeigt ihre Anwendung in der analytischen Chemie für eine genaue und zuverlässige Verbindungsanalyse (Dupard-Julien et al., 2007).
Rechtliche Hinweise
Vorsäulenkartusche
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?