581376-U
Ascentis® C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Ascentis® C18 Supelguard Vorsäule, Kit, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
pkg of 1 kit
Kennzeichnungsgrad
25% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
2 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
450 m2/g
Verunreinigungen
5 ppm metals
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
100 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Fußnote
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)