Wichtige Dokumente
581326-U
Ascentis® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Ascentis® C18 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1 (Similar to Phenomenex Luna C18)
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
25% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
10 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
450 m2/g
Oberflächendeckung
3.7 μmol/m2
Verunreinigungen
<5 ppm metals
Matrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ausgezeichnete Retention
- Symmetrische Peak-Form
- Hohe Reproduzierbarkeit
- Vollständig LC-MS-kompatibel
Rechtliche Hinweise
Vorsäulenkartusche
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?