577160-U
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm UHPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
6.5% Carbon loading
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Säule L × ID
15 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
120 m2/g
Matrix
Fused-Core® silica particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
AQ-C18, polar modified bonding phase
Partikelgröße
2 μm
Porengröße
90 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-9
Trenntechnik
reversed phase
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)