Wichtige Dokumente
12665
Kalium-(poly)sulfid
≥42% K2S basis
Synonym(e):
Kaliumpolysulfid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Konzentration
≥42% (K2S)
SMILES String
[K+].S
InChI
1S/K.H2S/h;1H2/q+1;
InChIKey
ZOCLAPYLSUCOGI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)