Wichtige Dokumente
742546
Schwefelwasserstoff -Lösung
0.8 M in THF
Synonym(e):
Dihydrogen monosulfide, Hydrosulfuric acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
0.7-0.9 M in THF
Eignung
conforms to structure for Proton NMR spectrum
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S
InChI
1S/H2S/h1H2
InChIKey
RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup - Solvent
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Separation of Sulfur dioxide; Hydrogen sulfide; Carbonyl sulfide; Methanethiol; Ethanethiol; Dimethyl disulfide; Carbon disulfide