57495-U
Supel™ Swift HLB 96-Well solid phase extraction (SPE) Plate
bed wt. 10 mg, pk of 1 ea
Synonym(e):
Supel™ Swift HLB SPE 96-Well Plate
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Supel™ Swift HLB SPE 96-Well Plate, bed wt. 10 mg, pk of 1 ea
Beschreibung
detection: MS friendly
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
bed wt., 10 mg
Verpackung
pk of 1 ea
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
425-500 m2/g
Matrix
polymeric HLB base material
Partikelgröße
40-75 μm (>90%)
Porengröße
80-210 Å pore size
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The 96-well format is perfect for medium to high-throughput laboratories performing large numbers of samples at a time and is also amenable to automation.
Product Data Sheet
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)