Wichtige Dokumente
57492-U
Supel™ Swift HLB SPE Tubes
weight 60 mg (bed), volume 3 mL, pk of 54 ea
Synonym(e):
polymeric general SPE cartidge tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
detection: MS friendly
Qualitätsniveau
Produktlinie
Supel™
Verpackung
pk of 54 ea
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
425-500 m2/g
Volumen
3 mL
Gewicht
60 mg (bed)
Partikelgröße
40-75 μm (>90%)
Porengröße
80-210 Å pore size
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Supel™ Swift HLB SPE is a polymeric sorbent with lipophilic and hydrophilic functional groups used for solid phase extraction of a wide range of analytes with different polarities. It saves time, offers faster flow rates, and minimum signal enhancement/suppression.