Merck
57293-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
PDMS/DVB, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 65 μm (PDMS/DVB)
Synonym(e):
PDMS/DVB-SPME-Faseranordnung
About This Item
UNSPSC-Code:
41115724
NACRES:
NB.21
Produktbezeichnung
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan/Divinylbenzen (PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, needle size 23 ga, PDMS/DVB StableFlex, for use with autosampler
Materialien
(Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB))
StableFlex fiber
plain pink hub
Kanülengröße
23 ga
Verpackung
pkg of 3 ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
PDMS/DVB coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with autosampler
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dies ist ein durch Festphasenmikroextraktion (SPME) hergestelltes Produkt. SPME ist eine relativ umweltfreundliche Technologie für die Probenvorbereitung. Es handelt sich um eine lösungsmittelfreie Extraktionstechnologie, bei der die SPME-Fasern wiederverwendbar sind und daher so wenig Abfall wie möglich erzeugt wird. Dies entspricht den Prinzipien „Abfallvermeidung“ und „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsstoffe“. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
Die mit Polydimethylsiloxan/Divinylbenzen (PDMS/DVB) beschichtete SPME-Faser wird zum kontinuierlichen Schütteln der mit inkubierter Probe befüllten Fläschchen verwendet, um die flüchtigen Verbindungen von Ananasfrüchten mithilfe der Headspace-Festphasenmikroextraktion und Gaschromatographie−Massenspektrometrie (HS-SPME-GC/MS) zu analysieren.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Für Merlin Microseal Dichtungssysteme entwickelt; kann auch bei anderen septumfreien Systemen verwendet werden.
Fußnote
Die Beschichtung ist an einen flexiblen Fused-Silica-Kern gebunden, was zu einer geeigneteren Beschichtung auf einer weniger brüchigen Faser führt. Es können, verglichen mit der gleichen Beschichtung auf einem Standard-Fused-Silica-Kern, geringe Unterschiede bei der Selektivität der Extraktion auftreten. Die 2cm-Faserbaugruppe hat keine Feder.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Influence of harvest maturity and fruit logistics on pineapple (Ananas comosus [L.] Merr.) volatiles assessed by headspace solid phase microextraction and gas chromatography?mass spectrometry (HS-SPME-GC/MS).
Steingass BC, et al.
Food Chemistry, 150, 382-391 (2014)
Jing Cheng et al.
Journal of chromatography. A, 1218(18), 2476-2482 (2011-03-23)
A novel ultrasound-assisted surfactant-enhanced emulsification microextraction (UASEME) technique has been proposed by using low-density extraction solvents. In the proposed technique, Tween 80 and cyclohexane were injected into 5-mL glass test tubes with conical bottoms, containing 5.00 mL of a water
V Fernández-González et al.
Journal of chromatography. A, 1196-1197, 65-72 (2008-05-27)
A fully automated, environmentally friendly, simple, and sensitive method was developed for the analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in sediment samples. The procedure is based on pressurized hot water extraction (PHWE) followed by solid-phase microextraction (SPME) and determination by
Marisela Pontes et al.
Food chemistry, 134(4), 2509-2520 (2013-02-28)
In this study the effect of the cultivar on the volatile profile of five different banana varieties was evaluated and determined by dynamic headspace solid-phase microextraction (dHS-SPME) combined with one-dimensional gas chromatography-mass spectrometry (1D-GC-qMS). This approach allowed the definition of
Noureddine Yassaa et al.
Journal of chromatography. A, 1141(1), 138-144 (2006-12-19)
In order to develop a valuable method for accurate screening of biogenic emissions from undisturbed living plants or for plant-insect interactions, solid-phase microextraction (SPME) has been combined with dynamic branch enclosure cuvettes and enantioselective GC/MS. The study was conducted at
Artikel
A direct immersion SPME method using a new overcoated SPME fiber was developed for the extraction of pesticides from pureed prune baby food.